Läs mer
Fisherbrand™ Fixed Speed Vortex Mixer
Produktkod. 15706969 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
2500 varv/min
Spänning:
230 V
Amperage:
0,6 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Spänning Amperage unitSize
15706969 2500 varv/min 230 V 0,6 A Varje
1 options
Produktkod. 15706969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 SEK
    2135.85 SEK / Paket med 1
    Save 564.15 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Inkluderar både kopphuvud och 3 tums huvud med lock. Enheterna levereras med en 72 tum. (183cm), 3-tråds sladd och stickpropp (230V-enheter levereras med Euro-typkontakt och UK- och CH-adaptrar).
Vortexblandare med fast hastighet börjar blandas när huvudet trycks ned.
Vortexblandare med fast hastighet börjar blandas när huvudet trycks ner. Hastigheten är fixerad vid fullt varvtal för att ge kraftfull vortexning av prover.
  • Användning av pekläge
  • Fast höghastighetsblandning
  • Mixern innehåller både kopphuvud och 3 tums huvud med lock
  • Hastighetsområde: 3200 rpm
  • Orbit: 4,9 mm
  • Kontroller: Inga
  • Övergripande mått: 4,8 L x 6,8 W x 4,8 tum H (12,2 x 17,3 x 12,2 cm)
  • 5 års garanti
Garanti
5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4.9 mm
Hastighetsintervall 2500 varv/min
Elektriska krav 230 V, 0,6 A, 135 W
Spänning 230 V
Wattal 135 W
Amperage 0,6 A
Produkttyp Fixed Speed Vortex Mixer
Pluggtyp USA, EU-kontakt
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (engelska) 7,97 tum.
Längd (metrisk) 20.2 cm
Bredd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 12.1 cm
Fraktvikt (engelska) 10 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderar Inkluderar både kopphuvud och 3 tums huvud med lock. Enheterna levereras med en 72 tum. (183cm), 3-tråds sladd och stickpropp (230V-enheter levereras med Euro-typkontakt och UK- och CH-adaptrar).
Garanti och serviceerbjudande 5 års begränsad garanti på delar och arbete.