Läs mer
Kartell™ Labofix mikropipett med fast volym
Designad för att möta den ökade efterfrågan på mikropipetter med fast volym som kombinerar en bra kvalitetsnivå med ett säkert intressant pris. Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor är idealisk för applikationer där en fast dosering utförd med god precision och noggrannhet är nödvändig.
Brand: Kartell™ 0137500
Beskrivning
- Made of high quality plastic
- With tip ejector and stainless steel piston for prolonged use over time
- Handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- Tip holder cone can house a wide variety of tips
- It has a fine shape to make getting inside test tubes or containers having particularly narrow openings or lengthened shapes easier
- Robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances
Specifikationer
±0.3% | |
Kartell™ 958/960 | |
Plastic | |
Fixed Volume Micropipettor | |
±0.2% |
EC/IVD, ISO8655 | |
Autoclavable | |
Labofix 200 | |
200 μL |