Läs mer
Kartell™ Labofix mikropipett med fast volym
Designad för att möta den ökade efterfrågan på mikropipetter med fast volym som kombinerar en bra kvalitetsnivå med ett säkert intressant pris. Kartell™ Fixed Volume Labofix Micropipettor är idealisk för applikationer där en fast dosering utförd med god precision och noggrannhet är nödvändig.
Brand:  Kartell™ 0137200
1155.70 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12583327
  • 1285.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-09-2025
Beskrivning
  • Tillverkad av högkvalitativ plast
  • Med spetsejektor och rostfri kolv för långvarig användning över tid
  • Handtagsanslutning säkerställer ett bekvämare och icke-utmattande grepp
  • Spetshållarkonen kan rymma en mängd olika spetsar
  • Den har en fin form för att göra det lättare att komma in i provrör eller behållare med särskilt smala öppningar eller förlängda former
  • Robust struktur av kroppen säkerställer hög mekanisk och kemisk beständighet
Specifikationer
Specifikationer
±0,5 %
Kartell™ 958/960
Plast
Mikropipett med fast volym
±0,3 %
EC/IVD, ISO8655
Autoklaveringsbar
Labofix 25
25μ L
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Kartell™ Labofix mikropipett med fast volym > Metriskt volymområde: 25 μL