Läs mer
Microspec™ Pipett med fast volym
Enkanalspipett med fast volym
Brand:  Microspec™ AD9
1268.23 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16675462
  • 1300.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 30-10-2025
Beskrivning
  • Fast volym
  • Enkel kanal
  • Icke-steril
  • Grå
Specifikationer
Specifikationer
0.01
Grå
Icke-steril
500 μL
Får inte autoklaveras
1
Pipett med fast volym
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Microspec™ Pipett med fast volym > 500μ L