Läs mer
BRAND™ Fast volym positiv förskjutning Transferpettor
Produktkod. 10222221 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2μ L
25μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10222221
Brand: BRAND™ 701844
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för vätskor när luftförträngningspipetter helt enkelt inte fungerar. Fungerar med positiv deplacement där kolven är i direkt kontakt med den uppsugna vätskan.
  • Lämplig för media med:
    • Densitet upp till 13,6 g/cm³
    • Viskositet upp till 140 000 mm² /s
    • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Arbetstemperaturområde: 15 till 40 °C
  • Fast volym
  • DE-M
  • Med glaskapillärer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fast volym
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal kanaler 1
Typ Positiv förskjutningspipett
Volym (metrisk) 2μ L
Inkluderar Glaskapillärer
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C till 40 °C