Läs mer
BRAND™ Fast volym positiv förskjutning Transferpettor
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2μ L
25μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för media med:
- Densitet upp till 13,6 g/cm³
- Viskositet upp till 140 000 mm² /s
- Ångtryck upp till 500 mbar
- Arbetstemperaturområde: 15 till 40 °C
- Fast volym
- DE-M
- Med glaskapillärer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fast volym |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Positiv förskjutningspipett |
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Inkluderar | Glaskapillärer |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15 °C till 40 °C |