Läs mer
IKA™ Fästklämma
Handla allt IKA Produkter
Produkttyp:
Fästklämma
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mått (D x B x H): 330 x 330 x 24 mm
- Kapacitet: 56 x AS 2,1 (25 ml), 23 x AS 2,2 (50 ml), 23 x AS 2,3 (100 ml), 11 x AS 2,4 (250 ml), 9 x AS 2,5 (500 ml), 5 x AS 2,6 (1 000 ml)
- Vikt: 1.290g
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fästklämma |
| För användning med (applikation) | Skakflaskor, Erlenmeyerflaskor och flaskor med ett runt tvärsnitt (utan fästklämmor) |