missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FIZZ1/RELM alpha Antibody (RM0313-9A39), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-12440AF532
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FIZZ1/RELM alpha Monoclonal specifically detects FIZZ1/RELM alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| FIZZ1/RELM alpha | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| RETNLA | |
| Mouse recombinant FIZZ1/RELM alpha | |
| 0.1 mL | |
| 57262.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| RM0313-9A39 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| 1810019L16Rik, Fizz1, Fizz-1, HIMF, RELMa, RELMalpha, RELM-alpha, Retnla resistin like alpha, Xcp2 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering