Läs mer
Cole-Parmer™ FJT-200-serien Stuart Flockningsburktestare
Produktkod. 12013334
Change view
Timer:
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Timer Förpackningsstorlek
12013334 Nej Varje
1 options
Produktkod. 12013334 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9955100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25395.00 SEK
    21769.17 SEK / Paket med 1
    Save 3625.83 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Få repeterbara förhållanden mellan proverna med FJT-200-serien Stuart Flockningsburktestare.
  • Se enkelt paddelhastighet på digital display
  • Spara tid med två förinställda program
  • Inbyggd belysning och mörk bakgrund för enkel visning av prover
Uppnå repeterbara förhållanden mellan prover och från körning till körning med dessa flockningsburktestare. Hastighetskontroll med elektronisk återkoppling upprätthåller exakt rotationshastigheten för de rostfria paddlarna. Två förinställda program gör att rutinmässiga hastighets- och tidsparametrar kan matas in, lagras i minnet och återkallas eller ändras när som helst.
Välj tvålägestestare 99551-00 med handtag för enkel portabilitet; sex-positions testare 99551-05 med pekplatta kontroll har en digital timer. Båda testarna accepterar 1 L bägare (ingår ej).
Specifikationer
Hastighet 25 till 250 rpm
Visa LCD Digital
Spänning 230 V
Wattal 100 W
Höjd (engelska) 19,7 tum
Höjd (metrisk) 500 mm
Bredd (engelska) 12,6 tum
Bredd (metrisk) 320 mm
Frekvens 50 Hz
Timer Nej
Vikt (metrisk) 8.6 kg