Läs mer
FK 3311, MedChemExpress
Produktkod. 16492207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492207 50 mg 50mg
16406078 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14445
MedChemExpress FK 3311 (COX-2 Inhibitor V) is a selective inhibitor of COX-2 with antiinflammatory agent.
FK 3311 (COX-2 Inhibitor V) is a selective inhibitor of COX-2 with antiinflammatory agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FK 3311
CAS 116686-15-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H13F2NO4S
Kvantitet 50 mg
Synonym COX-2 Inhibitor V
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.97 mM)
LEDER FC1=CC=C(OC2=C(NS(=O)(C)=O)C=CC(C(C)=O)=C2)C(F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 341.33
Formel vikt 341.33
Procent renhet 98.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus