missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
FKBP14 Polyclonal specifically detects FKBP14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | FKBP14 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | 22 kDa FK506-binding protein, EC 5.2.1.8, FK506 binding protein 14 (22 kDa), FK506 binding protein 14, 22 kDa, FK506-binding protein 14, FKBP-14, FKBP-22, FKBP22PPIase FKBP14, FLJ20731, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP14,22 kDa FKBP, rotamase |
| Gensymboler | FKBP14 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ALIPEPEVKIEVLQKPFICHRKTKGGDLMLVHYEGYLEKDGSLFHSTHKHNNGQPIWFTLGILEALKGWDQGLKGMCVG |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?