Läs mer
Novus Biologicals™ FKBP25 Overexpression Lysate
Produktkod. 18251383 Handla allt Bio Techne Produkter
:
0.1mg
Produktkod. 18251383
Brand: Novus Biologicals™ NBL110737
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The FKBP25 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC222 and based on accession number NM_213. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens FK506 binding protein 3, 25kDa (FKBP3), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only