Läs mer
FKBP52 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Produktkod. 16812015 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
150 μL
Förpackningsstorlek:
150µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16812015 20 μL -
16802015 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16812015 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 226231AP20UL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Specifikationer
Antigen FKBP52
Användningsområden Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.19 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen FKBP4
Genaccessionsnr. Q02790
Gene Alias 51 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FKBP, 59 kDa immunophilin, FK506 binding protein 4, FK506 binding protein 4, 59kDa, FKBP 4, FKBP 52, FKBP4, FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, HSP binding immunophilin, Hsp56, Immunophilin FKBP52, p52, p59, PPIase, PPIase FKBP4, Rotamase
Gensymboler FKBP4
Värd art Rabbit
Immunogen FKBP52 Fusion Protein Ag18704
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2288
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.