Läs mer
FL-411, MedChemExpress
Produktkod. 16447127
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16447127 5 mg -
16434408 10 mg 10mg
16430727 50 mg -
16405306 100 mg -
16403066 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16447127 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111102
MedChemExpress FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FL-411
CAS 2118944-88-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19N3O2S
Kvantitet 5 mg
Synonym BRD4-IN-1
Löslighetsinformation DMSO : 5.4 mg/mL (15.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CCC2=C(SC(N=C(C3=CC(C)=C(O)C(C)=C3)N4)=C2C4=O)C1
Molekylvikt (g/mol) 341.43
Formel vikt 341.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death