Läs mer
Flaconitine, MedChemExpress
Beskrivning
Flaconitine is considered to be a NF-κB inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flaconitine |
| CAS | 77181-26-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H49NO12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetylaconitine 3-Acetylaconitine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (72.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(CC)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](OC(C)=O)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 687.77 |
| Visa mer |