Läs mer
Flamprop (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327720
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327720 1 ml
1 options
Produktkod. 30327720 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13649000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flamprop (free acid)
CAS 58667-63-3
Analyt- eller komponentnamn Flamprop (free acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H13 Cl F N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H13ClFNO3/c1-10(16(21)22)19(12-7-8-14(18)13(17)9-12)15(20)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,21,22)
LEDER CC(N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(F)c(Cl)c2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(N-benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 321.73
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 321.0568 g/mol