Läs mer
Globe Scientific Flänsade plugglock för 12 mm rör
Produktkod. 31923093 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Black
Lavender
Orange
White
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31923093 White
31922815 Black
31922939 Lavender
31922634 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31923093 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 118127W
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ge läckagebeständighet i provrör
  • Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
  • Available in nine colors for sample identification purposes
Specifikationer
Inkluderar 2 flexible flanges
Produkttyp Flange Plug Cap
Material Polyethylene
Färg White
Storlek (engelska) 0.47 in.
Storlek (metrisk) 12 mm
För användning med (utrustning) 12 mm Tubes