Läs mer
Globe Scientific Flänsade pluggkapslar för 13 mm rör
Produktkod. 31923759 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Black
Blue
Green
Lavender
Orange
Red
White
Yellow
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31923759 Red
31921449 Blue
31922704 White
31922615 Lavender
31922896 Black
31923218 Green
31923421 Yellow
31922766 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31923759 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 118240R
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ge läckagebeständighet i provrör
  • Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
  • Available in nine colors for sample identification purposes
Specifikationer
Inkluderar 2 flexible flanges
Produkttyp Flange Plug Cap
Material LDPE
Färg Red
Storlek (engelska) 0.51 in.
Storlek (metrisk) 13 mm
För användning med (utrustning) 13 mm Tubes