Läs mer
Globe Scientific Flänsade plugtubslock
Produktkod. 31923400 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blue
Clear
Green
Natural
Red
Yellow
Storlek (metrisk):
12 mm
13 mm
16 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek (metrisk)
31923400 Green 12 mm
31922885 Blue 12 mm
31922259 Natural 12 mm
31923387 Clear 16 mm
31922537 Red 12 mm
31922734 Yellow 12 mm
31922533 Clear 13 mm
31922821 Yellow 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31923400 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 118127G
Beräknad leverans: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ger läckagebeständighet i provrör, centrifugrör och runda cuvetter
Order Info
1000/pk
Specifica
Produkttyp Flange Plug Cap
Material Polyethylene
Färg Green
Storlek (engelska) 0.47 in.
Storlek (metrisk) 12 mm
För användning med (utrustning) 12 mm Tubes
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.