Läs mer
IDEX Health & Science, LLC Flangeless Ferrule Tefzel™ (ETFE)
Produktkod. 12977629
Change view
För användning med (utrustning):
3 mm ytterdiameter slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12977629 3 mm ytterdiameter slang Paket med 10
1 options
Produktkod. 12977629 Leverantör IDEX Health & Science, LLC Leverantörsnummer 0202034
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lätt att använda, eliminerar behovet av flänsade rör
Denna Flangeless Ferrule är enkel att använda och eliminerar behovet av flänsade rör. Tillverkad av Tefzel (ETFE) ger den utmärkt lösningsmedelsbeständighet. Ferrules finns i en mängd olika färger och storlekar.
  • Flangeless Ferrule Tefzel™ (ETFE)
  • Enkel att använda
  • eliminerar behovet av flänsade rör
  • Tillverkad av Tefzel (ETFE) och erbjuder utmärkt lösningsmedelsresistens
  • Överlägsen kemisk resistens
Specifikationer
Typ Flat-Bottom Flangeless Ferrule, Orange
Färg Orange
Max. Tryck 500 psi (34 bar)
Port stil 1/4-28 eller M6 platt botten
För användning med (utrustning) 3 mm ytterdiameter slang
Material ETFE