Läs mer
Paragon Scientific™ Flampunktscertifierat referensmaterial
Produktkod. 15480464
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480464 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15480464 Leverantör Paragon Scientific™ Leverantörsnummer CRMUPMGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2920.00 SEK
    2745.81 SEK / 250ml
    Save 174.19 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Flampunktscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för flampunkt enligt ASTM D93.
  • Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D93.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Produkttyp MCC Diesel UKAS ISO 17034-certifierad (56,2 °C)
Certifikat och efterlevnad Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D93
Kvantitet 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CRMU-PMGO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Angivna nominella värden