Läs mer
Paragon Scientific™ Flampunktscertifierat referensmaterial
Produktkod. 15862517
Change view
Produkttyp:
COC ASTM D92 ( 153,0° C), 3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15862517 COC ASTM D92 ( 153,0° C), 3 x 80 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 15862517 Leverantör Paragon Scientific™ Leverantörsnummer CRMUCOCMID
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Dessa är certifierade referensmaterial som kännetecknas av en metodspecifik multilaboratoriestudie i enlighet med ASTM D92. Dessa material är lämpliga för att verifiera prestanda hos ett instrument och/eller en procedur som specificeras i denna standard.
  • Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D92.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
  • Förpackad i 3 x 80 ml flaskor – ''One shot'', en flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerat flyktigt material.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Produkttyp COC ASTM D92 ( 153,0° C), 3 x 80 ml
Certifikat och efterlevnad Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D92
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CRMU-PMCC-MID, CRMU-COC-MID
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/räddaren
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Angivna nominella värden