Läs mer
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (nominellt värde: 148° C), Paragon Scientific™
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
- Förpackad i 3 x 80 ml flaskor
- En flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerad förlust av flyktiga ämnen
- Fullt spårbart till internationella standarder
- Levereras med MSDS
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad
- 12 månaders hållbarhet
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 80 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X3 80ML FP-COC-3 Cleveland Open Cup Flash Point St
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.