Läs mer
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (nominellt värde: 188° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16030232
Change view
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet unitSize
16030232 3 x 80 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 16030232 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer FPCOC4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt utformad för användning i regelbundna kontroller av instrumentprestanda. Förpackad unikt i 3 x 80L enkelskottsflaskor som garanterar högsta nivå av provintegritet. Används vanligtvis vid analys av petroleumprodukter med flampunkter över 79 C (°175 °F) och under 400 C (°752 °F)
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • Förpackad i 3 x 80 ml flaskor
  • En flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerad förlust av flyktiga ämnen
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Levereras med MSDS
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 12 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 3 x 80 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X3 80ML FP-COC-4 Cleveland Open Cup Flash Point St
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.