Läs mer
Flampunktsstandard, COC ASTM D92 (Nominellt värde: 262,0° C ), Paragon Scientific™
Produktkod. 16090030
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 16090030
Brand: Paragon Scientific CRMUCOCHIGH
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa är certifierade referensmaterial som kännetecknas av en metodspecifik multilaboratoriestudie i enlighet med ASTM D92. Dessa material är lämpliga för att verifiera prestanda hos ett instrument och/eller en procedur som specificeras i denna standard.
  • Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D92.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
  • Förpackad i 3 x 80 ml flaskor – ''One shot'', en flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerat flyktigt material.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 3 x 80 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.