Läs mer
Flash Point Standard - Pensky Martens, ASTM D 93 Proc. A (nominellt värde: 232,0° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16020150
Change view
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet unitSize
16020150 3 x 80 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 16020150 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer FPPMCC6
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
UKAS-certifierade standarder är speciellt utformade för användning i regelbundna kontroller av instrumentprestanda. Förpackad i 3 x 80 mL engångsflaskor som garanterar högsta nivå av provintegritet. Används vanligtvis vid analys av petroleumprodukter med flampunkter över 40 °C och under 360 °C.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • Förpackad i 3 x 80 ml flaskor
  • En flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerad förlust av flyktiga ämnen
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Levereras med MSDS
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 12 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 3 x 80 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.