Läs mer
Flash Point Standard - Pensky Martens, ASTM D 93 Proc. A (nominellt värde: 59,0° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16000150
Change view
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet unitSize
16000150 3 x 80 ml Paket med 3
1 options
Produktkod. 16000150 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer FPPMCC1
UKAS-certifierade standarder är speciellt utformade för användning i regelbundna kontroller av instrumentprestanda. Förpackad i 3 x 80 mL engångsflaskor som garanterar högsta nivå av provintegritet. Används vanligtvis vid analys av petroleumprodukter med flampunkter över 40 °C och under 360 °C.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • Förpackad i 3 x 80 ml flaskor
  • En flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerad förlust av flyktiga ämnen
  • Fullt spårbart till internationella standarder
  • Levereras med MSDS
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 12 månaders hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kvantitet 3 x 80 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • flash point standard - Pensky Martens
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.