Läs mer
Flampunktsstandard, PMCC ASTM D 93 Proc A (nominellt värde 141,0° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16030192
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 16030192
Brand: Paragon Scientific CRMUPMCCMID
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa är certifierade referensmaterial som kännetecknas av en metodspecifik multilaboratoriestudie i enlighet med ASTM D93 Procedur A. Dessa material är lämpliga för att verifiera ett instruments prestanda och/eller en procedur som specificeras i denna standard
  • Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D93, procedur A.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
  • Förpackad i 3 x 80 ml flaskor – ''One shot'', en flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerat flyktigt material.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien.
Specifikationer
Kvantitet 3 x 80 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Flash Point Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: white mineral oil
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.