Läs mer
Flampunktsstandard, PMCC ASTM D 93 Proc A (nominellt värde 228,0° C), Paragon Scientific™
Kvantitet:
3 x 80 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Certifierat referensmaterial för årliga verifieringskontroller enl ASTM D93, procedur A.
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
- Förpackad i 3 x 80 ml flaskor – ''One shot'', en flaska per test säkerställer noll kontaminering/avancerat flyktigt material.
- Fullt spårbart till internationella standarder.
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- 12 månaders hållbarhet.
- Tillverkad i Storbritannien.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 x 80 ml |
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.