Läs mer
Gas Arc™ Inline Flashback Arrestor
Produktkod. p-9707025
Encompass
Change view
För användning med (applikation):
Bränsle Gas
DET ÄR RÄTT ATT
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) unitSize
12960820 Bränsle Gas Varje
12950820 DET ÄR RÄTT ATT Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12960820 Leverantör Gas Arc™ Leverantörsnummer FBA07048
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Specifikationer
Anslutningstyp 3/8 BSP LH Female (inlet); 3/8 BSP LH Male (outlet)
Leveranstryck 5 bar
Typ Inline Flashback Arrestor
För användning med (applikation) Bränsle Gas
Tryck 5 bar (inlet)/5 bar (outlet)