Läs mer
Lonza™ FlashGel™ System DNA-kassetter
Produktkod. 11507865
Separationsintervall:
10 till 1000 bp
50 till 4000 bp
Wells:
12 + 1-brunn
16 + 1-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 9
Varje
Produktkod. 11507865
Brand: Lonza™ 57032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kassetter optimerade för DNA-migrering. Lonza™ FlashGel™ System DNA-kassetter separerar DNA snabbt och DNA-migrering kan ses när det händer. Separerar DNA på 2 till 7 minuter.
  • Få resultat på 5 minuter eller mindre
  • Innehåller förfärgade agarosgeler och buffert, vilket minimerar användarens exponering för potentiellt mutagena fläckar
  • Endast för forskning eller tillverkning
  • Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2.2%
Produkttyp DNA-kassetter
Separationsintervall 10 till 1000 bp
Wells 16 + 1-brunn
Formulering 2,2 % agaros
För användning med (applikation) Elektrofores
Kit Innehåll Agarose Gel, Stain och Buffer
Material Agaros
Kvantitet 9 pack
Förvaringskrav 18° till 26 °C
Längd (engelska) Kassett 4,5 tum.
Längd (engelska) Gel 2,7 tum
Längd (metrisk) kassett 11.5 cm
Längd (metrisk) Gel 7 cm
Bredd (engelska) Kassett 4,2 tum.
Bredd (metrisk) kassett 10.7 cm
Bredd (metrisk) Gel 8.4 cm
Höjd (engelska) Kassett 0,6 tum
Höjd (metrisk) kassett 1.7 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.