Läs mer
Lonza™ FlashGel™ System DNA-kassetter
Separationsintervall:
10 till 1000 bp
50 till 4000 bp
Wells:
12 + 1-brunn
16 + 1-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 9
Varje
Beskrivning
- Få resultat på 5 minuter eller mindre
- Innehåller förfärgade agarosgeler och buffert, vilket minimerar användarens exponering för potentiellt mutagena fläckar
- Endast för forskning eller tillverkning
- Ej för användning i in vitro diagnostiska procedurer, läkemedelsanvändning eller för administrering till människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1.2% |
| Produkttyp | DNA-kassetter |
| Separationsintervall | 50 till 4000 bp |
| Wells | 12 + 1-brunn |
| Formulering | 1,2 % agaros |
| För användning med (applikation) | Elektrofores |
| Kit Innehåll | Agarose Gel, Stain och Buffer |
| Material | Agaros |
| Kvantitet | 9 pack |
| Förvaringskrav | 18° till 26 °C |
| Visa mer |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- FlashGel System
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: tetrabutyl ammoniumhydride
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido