Läs mer
Labconco™ Flaskadapter
Produktkod. 11955502 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Diameter (engelska):
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (engelska) Förpackningsstorlek
11955502 0,75 tum Varje
1 options
Produktkod. 11955502 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7543800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1028.48 SEK
    817.24 SEK / Paket med 1
    Save 211.24 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig adapter för anslutning av 29/32 rundbottnade kolvar till ventilportar på torkkammare och grenrör. Labconco™ Flask Adapter är tillverkad av rostfritt stål.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Lämplig för användning med frystorkar
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Standard konisk fog 29/32
För användning med (utrustning) Frystorkar
Diameter (engelska) 0,75 tum
Mått (L x B) 3,5 tum bred, 0,75 tum diameter
Vikt (metrisk) 0.5 kg