Description
- Rund botten
- Handtag ingår
- Finns i olika storlekar för flaskor
- Temperaturbeständig
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Aluminium |
| Inkluderar | Handtag |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 300 °C |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 194.7 mm |