Läs mer
IKA™ Flaskhållare med handtag
Produktkod. 15981652 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15981652 1000 mL Varje
15787228 250 mL Varje
15925661 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15981652 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004448500
Beräknad leverans: 22-01-2027
Designad med en rund botten och handtag för att säkert bära rundbottnade flaskor.
  • Rund botten
  • Handtag ingår
  • Finns i olika storlekar för flaskor
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Aluminium
Inkluderar Handtag
Temperaturområde (metriskt) Upp till 300 °C
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 166.3 mm