Läs mer
IKA™ Flaskhållare utan handtag
Produktkod. 15617308 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15617308 250 mL Varje
1 options
Produktkod. 15617308 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025003280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2585.39 SEK
    2247.84 SEK / Paket med 1
    Save 337.55 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Designad med en rund botten för att säkert hålla rundbottnade kolvar.
  • Rund botten
  • Anodiserad aluminiumkonstruktion
  • Temperaturbeständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Aluminium
Temperaturområde (metriskt) Upp till 300 °C
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) Yttre 142 mm