Läs mer
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Handla allt Eppendorf Produkter
Håller:
1 L Flasks
100/125 mL Flasks
2 L Flasks
2.8 L Flasks
200/250 mL Flasks
3/5 L Flasks
500 mL Flasks
Beskrivning
- For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
- Fernbach
- 180°C resistant
- Autoclavable
- Stainless steel
- Includes M4x7 screws
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 100/125 mL Flasks |
| Produkttyp | Lab Shaker Clamp |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker |
| Inkluderar | M4x7 screws |
| Kvantitet | 1 Ea. |