Läs mer
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Handla allt Eppendorf Produkter
Håller:
1 L-kolvar
100/125 ml kolvar
2 l kolvar
2,8 l kolvar
200/250 ml kolvar
3/5 l kolvar
500 ml kolvar
Beskrivning
- For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
- Fernbach
- 180°C resistant
- Autoclavable
- Stainless steel
- Includes M4x7 screws
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 100/125 ml kolvar |
| Produkttyp | Lab Shaker Clamp |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker |
| Inkluderar | M4x7 screws |
| Kvantitet | 1 Ea. |