Läs mer
Scientific Industries Kolvklämma för Orbital Genie Shaker
Håller:
2 L kolvar
250 ml kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål
- Två storleksalternativ för antingen 250 ml flaskor eller 2 L flaskor
- Orbital Genie kan rymma tjugofem 250 ml kolvklämmor eller fem 2 L kolvklämmor
- Inkluderar monteringsskruvar.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 250 ml kolvar |
| Produkttyp | Kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Orbital Genie Shaker |
| Förpackningsmängd | 1 st. |