Läs mer
Scientific Industries Kolvklämma för Orbital Genie Shaker
Produktkod. 11391494
Håller:
2 L kolvar
250 ml kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11391494
Brand: Scientific Industries 83041459
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flask Clamp för Orbital Genie Shaker är en kolvklämma i rostfritt stål. Inkluderar monteringsskruvar.
  • Tillverkad av slitstarkt rostfritt stål
  • Två storleksalternativ för antingen 250 ml flaskor eller 2 L flaskor
  • Orbital Genie kan rymma tjugofem 250 ml kolvklämmor eller fem 2 L kolvklämmor
  • Inkluderar monteringsskruvar.
Specifikationer
Håller 2 L kolvar
Produkttyp Kolvklämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Orbital Genie Shaker
Förpackningsmängd 1 st.