Läs mer
Fisherbrand™ Kolvklämma för skakningsinkubatorer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
1000 ml kolvar
125 ml kolvar
125, 250, 500 ml kolvar
25 ml kolvar
250 ml kolvar
50 ml kolvar
500 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 50 ml kolvar |
| Produkttyp | Kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | 16313226 |
| Förpackningsmängd | 1 st. |