Läs mer
Fisherbrand™ Kolvklämma för 4 x 500 ml (modell 25), 12 x 500 ml (modell 50) för vattenbad
Produktkod. 15305927 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kolvklämma, Varje
Typ:
Kolvklämma
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15305927
Brand: Fisherbrand™ 3166199
Bara undefined kvar
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolvklämmor och fästelement i skakvattenbad i grunt form.
Kolvklämmor
  • Fäst flaskor i olika storlekar på badplattformen
  • Stål, rostfritt
  • Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
Provrörsklämma
  • Stål, rostfritt
  • Håll 13 mm till 25 mm rör
  • Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För användning i Precision Reciprocal, Dubnoff , och Skakvattenbad i grunt form.
Typ Kolvklämma
Håller 4 x 500 ml (modell 25), 12 x 500 ml (modell 50) kolvar
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Kolvklämma för 4 x 500 ml (modell 25), 12 x 500 ml (modell 50) för vattenbad >