Läs mer
Thermo Scientific™ Klämmor och fästelement för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15365917 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
13 mm till 25 mm rör eller 1 L kolv
13 till 25 mm
15 x 50 ml (modell 25), 36 x 50 ml (modell 50) kolvar
2 x 1000 ml (modell 25), 5 x 1000 ml (modell 50) kolvar
20 x 25 ml (modell 25), 48 x 25 ml (modell 50) kolvar
6 x 250 ml (modell 25), 14 x 250 ml (modell 50) kolvar
9 x 125 ml (modell 25), 24 x 125 ml (modell 50) kolvar
Typ:
Klämfäste
Kolvklämma
Provrörsklämma
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ unitSize
15365917 20 x 25 ml (modell 25), 48 x 25 ml (modell 50) kolvar Kolvklämma Varje
15355917 13 till 25 mm Provrörsklämma Varje
15375917 15 x 50 ml (modell 25), 36 x 50 ml (modell 50) kolvar Kolvklämma Varje
15385917 9 x 125 ml (modell 25), 24 x 125 ml (modell 50) kolvar Kolvklämma Varje
15395917 6 x 250 ml (modell 25), 14 x 250 ml (modell 50) kolvar Kolvklämma Varje
15315927 2 x 1000 ml (modell 25), 5 x 1000 ml (modell 50) kolvar Kolvklämma Varje
15345927 13 mm till 25 mm rör eller 1 L kolv Klämfäste Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15365917 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3166227
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolvklämmor i vattenbad.
Klämmor och fästen för användning med Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Funktioner
Kolvklämmor
  • Fäst flaskor i olika storlekar på badplattformen
  • Stål, rostfritt
  • Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
Provrörsklämma
  • Stål, rostfritt
  • Håll 13 mm till 25 mm rör
  • Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
Garanti: varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 x 25 ml (modell 25), 48 x 25 ml (modell 50) kolvar
För användning med (utrustning) För användning i Precision Reciprocal, Dubnoff , och Skakvattenbad i grunt form.
Skakande rörelse Fram- och tillbakagående
Typ Kolvklämma
Håller 20 x 25 ml (modell 25), 48 x 25 ml (modell 50) kolvar