Läs mer
Thermo Scientific™ Klämmor och fästelement för Precision™ Vattenbad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Klämmor och fästen för användning med Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Funktioner
Kolvklämmor
- Fäst flaskor i olika storlekar på badplattformen
- Stål, rostfritt
- Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
Provrörsklämma
- Stål, rostfritt
- Håll 13 mm till 25 mm rör
- Varje kräver ett fäste (kat. nr. 3166189 - beställ separat)
Garanti: varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 x 250 ml (modell 25), 14 x 250 ml (modell 50) kolvar |
| För användning med (utrustning) | För användning i Precision Reciprocal, Dubnoff , och Skakvattenbad i grunt form. |
| Skakande rörelse | Fram- och tillbakagående |
| Typ | Kolvklämma |
| Håller | 6 x 250 ml (modell 25), 14 x 250 ml (modell 50) kolvar |