Läs mer
Heidolph Evaporating flask 5.000ml - NS 29/32
Brand:  Heidolph 514-78000-00
Evaporating flask 5.000ml - NS 29/32
Product Code. 11796389
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4225.00 SEK
    4164.92 SEK / Varje
    Save 60.08 SEK
    1% Av
Only null left
Beräknad leverans: 11-02-2026