Läs mer
Cytiva Kolv för glasvakuumfiltreringsanordning
Produktkod. 11354944
:
Erlenmeyerkolv (NS45); Material: Borosilikatglas; För användning med: Whatman GV050/2 Glasvakuumfilterhållare
Produktkod. 11354944
Brand: Cytiva 10442213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glaskolv för användning med Cytiva Glasvakuumfiltreringsanordning.
  • Kemiskt resistent mot de flesta vattenhaltiga och organiska lösningar.
  • Resistent mot syror och kaustiklösningar.
  • Autoklaverbar och kan steriliseras i torr värme till 180 °C.
  • Kan användas upp till 200 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GV050/2/13 Erlenmeyer-kolv (NS45) för glasvakuumfilterhållare
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering
För användning med (utrustning) Whatman 10442200 och 10442300 Filterhållarapparat
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Erlenmeyer Flask
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar