Beskrivning
- Rund botten
- Anodiserad aluminiumkonstruktion
- Temperaturbeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Aluminium |
| Inkluderar | Upp till 300 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 300 °C |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 171.0 mm |