Läs mer
Jaytec Glass™ Mojonnier Kolv
Produktkod. 12368955
Change view
Kapacitet (metrisk):
124 ml± 12 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12368955 124 ml± 12 ml Varje
1 options
Produktkod. 12368955 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer DBH200010X
Beräknad leverans: 07-01-2027
Borosilikatglas Mojonnier Kolv för att testa kondenserad mjölk enligt BS 1741.
  • Tillverkad för BS ISO 3889:2006
  • Form A (platt bas)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 124 ml± 12 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Mojonnier Kolv
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun stil Kantad
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm± 1,8 mm
Volym (metrisk) Fungerar Glödlampa och skaft, 24 ml± 2 ml
Stängningsstorlek För att passa #15 gummipropp