Läs mer
Grant Instruments™ Kolvbricka för Grant-skakvattenbad
Produktkod. 15375822
För användning med (utrustning):
LSB12
LSB18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15375822
Brand: Grant Instruments™ TF18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkludera gängade hål för att ta emot kolvklämmor eller hållare för plattor med djupa brunnar (=2 ml). Grant Instruments™ Kolvbricka för Grant Shaking Water Baths är kompatibla med SR tallrikhållare och ställ eller kan användas ensamma för att rymma påsar och diverse kärl.
  • Rymmer flaskor från 25 till 1000 ml
  • För användning med följande Shaking Water Bath-modeller:
    • LSB12
    • LSB18
    • OLS26
  • Kompatibel med SH-plattahållare eller SR ställ
  • TF26 Provrörsbricka även kompatibel med SR ställ
  • Kan användas ensamt för att rymma väskor och diverse kärl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 till 1000 ml
För användning med (utrustning) LSB18
Typ Kolvbricka