Läs mer
Labconco™ FlaskScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17142322 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Beskrivning:
FlaskScrubber Glassware Washer
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Stil:
Diskmaskin med fönster under bänk
Diskmaskin under bänk
Fristående diskmaskin
Fristående diskmaskin med fönster
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17142322
Brand: Labconco™ 412101010
Mångsidiga och effektiva diskmaskiner för glasvaror utformade för effektiv och konsekvent rengöring av glasvaror med smal hals och allmän labbutrustning.
Labconco FlaskScrubber™ Glassware Washers är utformade för effektiv och konsekvent rengöring av glasvaror med smal hals och allmänna labbartiklar. CleanWorks OS-programvaran är tillgänglig via ett pekskärmsgränssnitt i fullfärg och ger intuitiv och tydlig övervakning av tvättmängder – säkerställer repeterbar, effektiv och spårbar rengöring.
FlaskScrubber-modeller når maximalt 93°C tvättemperatur och torkar glasvaror snabbt med standardtorkning i tryckluftkammare med SpeedVent värmehanteringsteknik. FlaskScrubber-modeller inkluderar ett 36-platsers nedre spindelställ, och kan utrustas med en mängd olika insatser och extra ställ för att rymma alla typer av laboratorieartiklar.
  • Pekskärm med intuitiv programvara CleanWorks OS
  • Flexibel design tillåter användning av spindelinsprutning och standardställ
  • Max.tvättemperatur 93°C tar bort tuffa föroreningar
  • Avancerad tvättpump maximerar vattencirkulationen upp till 112 gal/min (424 liter/min)
  • Standard spindeltorkning med tryckluft med SpeedVent-teknik
  • Hållbar typ 304-rostfri kammare och ställ
  • Spindelinsprutningsställ för 36 platser ingår
Specifikationer
Beskrivning FlaskScrubber Glassware Washer
Visa Pekskärm i fullfärg
Material Rostfritt stål (304)
Produkttyp Diskmaskin för laboratorieglas
Flödeshastighet Varmvatteninlopp 1,25 GPM (4,7 LPM), kallvatteninlopp på 3,5 GPM (13,2 LPM)
Max. Tryck 120 psi (inlopp)
Min. Renat vattentryck Ej tillämpligt, kan levereras från trycksatta och icke-trycksatta källor
Volym (engelska) 6,73 fot3 kammarvolym
Volym (metrisk) 190,6 l kammarvolym
Tvättcykler 9 program med 1 till 9 totala cykler
Vattenförbrukning Så lite som 12,9 l
Stil Fristående diskmaskin med fönster
Certifikat och efterlevnad UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
För användning med (applikation) Idealisk för högskolor och universitet, statliga, farmaceutiska och industriella laboratorier eller alla anläggningar som använder återanvändbara glasvaror
Inkluderar Nedre spindelställ
Inloppsvattentemperatur (engelska) Min. 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Rekommenderas 120 °F
Inloppsvattentemperatur (engelska) Max. 160 °F
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Max. 71 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Min. 49 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) rekommenderas 49 °C
Djup (engelska) 27,8 tum
Djup (metriskt) 70.6 cm
Mått (D x B x H) Inredning 27,8 x 24,3 x 32,2 till 36,2 tum
Höjd (engelska) 32,2 till 36,2 tum
Höjd (metrisk) 81,8 till 91,9 cm
Bredd (engelska) 24,3 tum
Bredd (metrisk) 61.7 cm
Vikt (engelska) Frakt 234 lb.
Vikt (metrisk) Frakt 106.1 kg
Amperage 11 A
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
Spänning 208/230 V
Frekvens 50/60 Hz